Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 0.5-1 mg conjugate
Click to view available options
Quantité:
3 purifications
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les kits de purification de conjugués d’anticorps de Molecular Probes™ purifient efficacement les conjugués d’anticorps issus de colorant non conjugué ou de biotine. Ce kit particulier est optimisé pour la purification de 0,5–1 mg d’anticorps conjugué. La purification est réalisée à l’aide d’une colonne à gravité d’exclusion de taille par gravité facile à assembler qui contient de la résine P-30 BioGel™. Chaque kit contient suffisamment de substance pour 3 purifications distinctes et peut également être utilisé pour purifier des protéines à poids moléculaire élevé (> 40 kDa) à l’écart des marquages non conjugués.
Caractéristiques supplémentaires de ce kit de purification de conjugués d’anticorps :
• Conjugué purifié prêt à l’emploi en ∼45 minutes avec ∼15 minutes de temps de manipulation
• Conçu pour les marquages à faible poids moléculaire (moins de 3 000 Da, p. ex. les colorants Alexa Fluor™) ; ne peut pas être utilisé pour retirer les marquages non conjugués à poids moléculaire élevé (> 10 kDa) comme les enzymes (HRP) ou les protéines (R-phycoérythrine)
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous proposons une large gamme de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ adaptés à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits pour le marquage de protéines et d’acides nucléiques dans le manuel Molecular Probes™ ou consultez notre page sur le marquage des anticorps.
Caractéristiques supplémentaires de ce kit de purification de conjugués d’anticorps :
• Conjugué purifié prêt à l’emploi en ∼45 minutes avec ∼15 minutes de temps de manipulation
• Conçu pour les marquages à faible poids moléculaire (moins de 3 000 Da, p. ex. les colorants Alexa Fluor™) ; ne peut pas être utilisé pour retirer les marquages non conjugués à poids moléculaire élevé (> 10 kDa) comme les enzymes (HRP) ou les protéines (R-phycoérythrine)
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous proposons une large gamme de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ adaptés à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits pour le marquage de protéines et d’acides nucléiques dans le manuel Molecular Probes™ ou consultez notre page sur le marquage des anticorps.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de purification de conjugués d’anticorps |
| Quantité | 3 purifications |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). |
| Format | Écoulement par gravité |