Learn More
Thermo Scientific™ Purification d’anticorps sur la colonne de protéine A
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Ce kit contient : 1 L de Tris-HCl 1 M (pH 8,0) et 500 ml de glycine 100 mM (pH 3,0).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampon de purification |
| À utiliser avec (application) | Tampons à utiliser lors de la purification d’anticorps à l’aide de la protéine A immobilisée. |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Quantité | 1 kit |
| Forme | Liquide |