Learn More
Bromure d’antimoine(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301798 10 g 10g
11311798 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011686.09
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7789-61-9 | Molecular Formula: Br3Sb | Molecular Weight: 361.472 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-61-9
Formule moléculaire Br3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 361.472
Numéro MDL MFCD00016317
Clé InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
CID PubChem 24615
Nom IUPAC tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 280°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) bromide
Point de fusion 96.6°C
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.74
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.148 g/mL
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,706
Poids de la formule 361.48
Pourcentage de pureté 99.995%