Learn More
Bromure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350348 5 g 5g
11330348 25 g 25g
11340348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11350348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043732.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-61-9
Formule moléculaire Br3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 361.472
Numéro MDL MFCD00016317
Clé InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
CID PubChem 24615
Nom IUPAC tribromostibane
SMILES Br[Sb](Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 280°C
Nom chimique ou matériau Antimony (III) bromide
Point de fusion 96.6°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Grumeaux
Quantité 5 g
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.74
Sensibilité Air Sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.418 g/mL
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,706
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Poids de la formule 361.48
Pourcentage de pureté 99.999%