Learn More
Chlorure d’antimoine(III), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303948
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11303948 2 g 2g
11313948 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11303948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040372.04
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10025-91-9 | Molecular Formula: Cl3Sb | Molecular Weight: 228.11 g/mol
Antimony(III) chloride is used as a chlorinating agent, as a fireproofing agent in textiles; in bronzing steel and as a mordant in dyeing as well as a caustic in medicine. It is also used as an apoptosis agent that is used to detect cholesterols and carotenoids. It is also employed to detect certain compounds, such as cholesterols and carotenoids. This agent seems to cause dehydration of cholesterol to 3,5-cholestadiene and 2,4-cholestadiene which produce the blue color seen during the reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Point d’ébullition 223.5°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) chloride
Point de fusion 73.4°C
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 2 g
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.14 g/mL
Numéro UN UN1733
Merck Index 14,707
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and acetone and acids.
Nom IUPAC trichlorostibane
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.