Learn More
Chlorure d’antimoine(III), puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (RT), Honeywell Fluka™
Code produit 15660980 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15660980 100 g Flacon poly 100g
15670980 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15660980 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 10774100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
Nom IUPAC antimony(3+) (2E,4S,4aS,5aS,6S,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-7-chloro-4-(dimethylamino)-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 283°C
Nom chimique ou matériau Antimony(Iii) Chloride
Point de fusion 73.4°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Formule linéaire SbCl3
Numéro UN UN1733
Poids de la formule 228.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (RT)
Qualité ACS/certifié pur
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals/Powder
Tension de vapeur 1mmHg (49°C)
Densité 3.140g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air)