Learn More
Antimony(III Chloride, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit 15682000 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15682000 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15682000 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 215783500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 283°C
Nom chimique ou matériau Antimony(Iii) Chloride
Point de fusion 73.4°C
CAS 10025-91-9
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline, Powder
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cl3Sb
Formule linéaire SbCl3
Numéro MDL MFCD00011212
Numéro UN UN1733
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Nom IUPAC antimony(3+) trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
Poids de la formule 228.12g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 1mmHg (49°C)
Densité Vapor Density: 7.9 (vs air)