Learn More
Fluorure d’antimoine(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trifluorure d’antimoine est utilisé comme réactif dans la chimie inorganique et organofluorée. Il fait office de réactif de fluoration et d’agent de galvanoplastie. Il est par ailleurs utilisé dans la préparation de colorants, la poterie, la porcelaine, la céramique émaillée et les glaçures. Il intervient également dans la préparation du fréon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il est incompatible avec les acides, l’acide perchlorique, l’eau et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 376°C |
| Nom chimique ou matériau | Antimony(III) fluoride |
| Point de fusion | 292°C |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Merck Index | 14,709 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
| Poids de la formule | 178.75 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |