Learn More
Fluorure d’antimoine(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437996 250 g 250g
11427996 50 g -
11417996 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14068.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorure d’antimoine est utilisé comme réactif dans la chimie inorganique et organofluorée. Il fait office de réactif de fluoration et d’agent de galvanoplastie. Il est par ailleurs utilisé dans la préparation de colorants, la poterie, la porcelaine, la céramique émaillée et les glaçures. Il intervient également dans la préparation du fréon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il est incompatible avec les acides, l’acide perchlorique, l’eau et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-56-4
Formule moléculaire F3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 178.76
Numéro MDL MFCD00011218
Clé InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
CID PubChem 24554
Nom IUPAC trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Spécification
Point d’ébullition 376°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) fluoride
Point de fusion 292°C
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.379
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,709
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Poids de la formule 178.75
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony triflouride