Learn More
Iodure d’antimoine(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11495040 1 g 1g
11363837 5 g 5g
11373837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495040 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 035676.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-44-5
Formule moléculaire I3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 502.47
Numéro MDL MFCD00016322
Clé InChI KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
CID PubChem 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifications
Point d’ébullition 420°C
Nom chimique ou matériau Antimony(III) iodide
Point de fusion 168°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 1 g
Odeur Acrid
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,710
Informations sur la solubilité Decomposed by water to SbOI.
Nom IUPAC triiodostibane
Poids de la formule 502.46
Pourcentage de pureté 99.998%