Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99,6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387317 500 g 500g
11377317 50 g 50g
11397317 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011579.36
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Antimony trioxide
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony(III) oxide
Point de fusion 656°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.6% min (Metal basis)
Densité 5.67
Informations sur la solubilité Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Poids de la formule 291.5
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide