Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’oxyde d’antimoine(III) est utilisé comme catalyseur de la réaction de vulcanisation du caoutchouc et comme agent opacifiant pour les verres, les céramiques et les émaux. Il est utilisé comme agent ignifuge.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1550°C (sublimation) |
| Nom chimique ou matériau | Antimony (III) oxide |
| Point de fusion | 656°C |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 5.67 |
| Merck Index | 14,711 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 291.5 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
- Antimony(III) oxide
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide