Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469013 2500 g 2500g
11449013 100 g 100g
11459013 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469013 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11123.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’antimoine(III) est utilisé comme catalyseur de la réaction de vulcanisation du caoutchouc et comme agent opacifiant pour les verres, les céramiques et les émaux. Il est utilisé comme agent ignifuge.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony (III) oxide
Point de fusion 656°C
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Densité 5.67
Merck Index 14,711
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 291.5
Pourcentage de pureté 99%