Learn More
Oxyde d’antimoine(III), poudre blanche, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475955 50 g 50g
11320839 5 g 5g
11330839 25 g 25g
11340839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15475955 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010641.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide finds use as flame retardant wherein it synergistically acts with halogenated materials. It is employed in opacifying glasses, ceramics and enamels. In the preparation of optical and ruby glass, antimony trioxide serves as a bubble remover. Further, it is a useful catalyst in the production of polyethylene terephthalate (PET plastic) and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-64-4
Formule moléculaire O3Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Numéro MDL MFCD00011214
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony(III) oxide
Point de fusion 656°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Densité 5.67
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents.
Poids de la formule 291.5
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide