Learn More
Oxyde d'antimoine(III), TRC
Code produit 30338078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6975305G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony Trioxide
CAS 1309-64-4
Quantité 5 g
Formule moléculaire Sb2O3
Synonyme Antimony oxide (Sb2O3), 100A, A 120, A 120 (corrosion inhibitor), ACC-BS, AN 800, AO 112, AO 3, AO 5, AP 50, AP 50 (metal oxide), AT 3, AT 3B, AT 3CN, Antimonious oxide, Antimony Bloom 100A, Antimony Bloom 500A, Antimony oxide, Antimony oxide (O3Sb2), Antimony oxide (SbO1.5), Antimony sesquioxide, Antimony trioxide, Antimony trioxide (Sb2O3), Antimony white, Antimony(3+) oxide, Antis N, Antis W, Antox, Atox B, Atox F, Atox R, Atox S, Bluestar RG, Bluestar Z, C.I. 77052, C.I. Pigment White 11, Chemetron Fire Shield, Dechlorane A-O, Diantimony trioxide, Exitelite, F 45, F 45 (oxide), FCP 100, FCP-AT 3, FCP-AT 3CN, FSPO 405, Fire Cut AT 3, Fire Cut AT 3CN, FireShield H, FireShield LS-FR, Fireshield FSPO 405, Flame Cut 610, Flame Cut 610R, Flameguard VF 59, Flowers of antimony, Garoflam SB 96DINP, HM 203P, HT 105, KN, KN (oxide), LO 112, LS-FR, LSB 80, MIC 3, MSA, MSA (flame retardant), MSF, Microfine AO 3, Microfine AO 5, NT 3H, Nyacol A 1510LP, Nyacol A 1530, Octoguard FR 10, P 3, PATOX-MF, Patox A, Patox C, Patox CF, Patox H, Patox HS, Patox K, Patox L, Patox M, Patox MK, Patox MZ, Patox P, Patox S, Patox SUF, Patox U, Performax 401, Poliflam HT 3, Polysafe 100T, Polysafe 60, Pyroguard AN 700, Pyroguard AN 800, Pyroguard AN 800T, Pyroguard AN 900, RAC 1, S 05N, SB 203, SBO-G, SHLB 80, Sanka Anchimonzol C, Sb-S, Selectipur 7835, Stibiox MS, Stibital, Stox W 60, TMS, TMS (flame retardant), TT 88, Thermoguard B, Thermoguard L, Thermoguard S, Timonox, Timonox RT, Timonox Red Star, Timonox Red Star TMS, Timonox White Star, Triox Blanc, Trutin 40, UF, UF (oxide), Ultrafine II, White Star, White Star N
Formule InChI InChI=1S/3O.2Sb
SMILES O=[Sb]O[Sb]=O
Nom IUPAC oxo(oxostibanyloxy)stibane
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Poids de la formule 289.7924