Learn More
Séléniure d’antimoine(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332228 5 g 5g
11322228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013130.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1315-05-5
It is used to prepare large zintl ion, it is now actively explored for thin film solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315-05-5
Numéro MDL MFCD00016319
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) selenide
Point de fusion 611°C
Forme physique Pièces
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,712
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water
Poids de la formule 480.38
Pourcentage de pureté 99.999%