Learn More
Tellurure d’antimoine(III), 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313358 10 g 10g
11303358 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036282.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour dépôts sous vide. Activateur dans l’industrie du verre. Industries des peintures et des adhésifs. Pigments, baguettes en céramique. En tant que matériau semi-conducteur, il a un grand effet thermoélectrique et est donc utilisé dans les réfrigérateurs à semi-conducteurs.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-50-0
Formule moléculaire Sb2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 626.32
Numéro MDL MFCD00016320
Clé InChI BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
CID PubChem 6369653
Nom IUPAC tellanylidèneantimoine ; tellure
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(III) telluride
Point de fusion 629°C
Forme physique Gros morceaux de 3-12 mm
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.5
Densité 6.5
Numéro UN UN1549
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 626.3
Pourcentage de pureté 99.999%