Learn More
Antimoine, solution étalon de plasma, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318828
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318828 100 mL 100mL
11308828 50 mL 50mL
11410421 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041682.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Numéro MDL MFCD00134030
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Forme physique Liquide
Concentration Sb 1000 μg/mL
Quantité 100 mL