Learn More
Tartrate de potassium antimoine hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454243
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11454243
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10889.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613.83 g/mol
Antimony potassium tartrate hydrate is a compound used in the treatment of schistosomiasis. It is also used in the textile industry to aid in binding certain dyes to fabrics. It finds application in medicine as an expectorant and a nauseant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tartrate de potassium et d’antimoine hydraté est un composé utilisé dans le traitement de la schistosomiase. Il est également utilisé dans l’industrie textile pour faciliter la liaison de certains colorants aux tissus. Il est utilisé en médecine comme expectorant et vomitif
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides minéraux, les bases fortes, les carbonates, le plomb, les sels d’argent et les agents oxydants puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331753-56-1
Formule moléculaire C8H4K2O12Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 613.83
Numéro MDL MFCD00148863
Clé InChI GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Synonyme potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
Nom IUPAC dipotassium 5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.1⁴,⁷]tetradecane-3,9-dicarboxylate
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony potassium tartrate hydrate
Densité 2.607
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2500 g
Numéro UN UN1551
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 613.82 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%