Learn More
Tartrate de potassium antimoine trihydraté, Poudre, 99,0 à 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410321 25 g 25g
11378568 100 g 100g
11388568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410321 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040619.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28300-74-5
Formule moléculaire C8H4K2O12Sb2·3H2O
Numéro MDL MFCD00148863
Synonyme Potassium antimonyl tartrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony potassium tartrate trihydrate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0-103.0%
Densité 2.6
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 667.87 (613.82 Anhydrous)
Qualité ACS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate