Learn More
Antimoine, 99+ %, technique, métal, poudre, Fisher Chemical
Code produit. 10040020 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10040020
Brand: Fisher Chemical A/7840/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Couleur Gris
CAS 7440-36-0
Point de fusion 630°C
Point d’ébullition 1635°C
Formule moléculaire Sb
Numéro MDL 134030
Poids de la formule 121.75g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 886
Forme Solide
compliance-icons
Product Identifier
  • Antimony, powder
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.