Learn More
Étalon d’antimoine pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Code produit 16311176 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16311176 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16311176 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLSB72M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.77€
    55.24€ / 30mL
    Économisez 6.53€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sb1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 1309-64-4
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire O3Sb2
Numéro MDL MFCD00011214
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Nom IUPAC trioxyde de diantimoine(3+)
Solvent or Matrix H2O/0,6 % de tarte. Acide/Tr. HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 291.52
Quantité 30 mL
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire