Learn More
Trichlorure d’antimoine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10430661 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10430661 100 g Flacon en verre 100g
10616241 5 g Flacon en verre 5g
10720862 500 g Flacon en verre 500g
13418548 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10430661 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 401371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.10€
    43.65€ / 100g
    Économisez 8.45€
    16% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifications
Point d’ébullition 223.0°C
Nom chimique ou matériau Antimony trichloride
Point de fusion 73.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SbCl3
Fieser 08,19
Merck Index 15,696
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,, soluble in chloroform (+/- 22%), soluble in alcohol, benzene, carbon disulfide,, acetone, tartaric acid, ccl4, insoluble in pyridine, quinoline, organic bases
Nom IUPAC trichlorostibane
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Iodimetry)
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Antimony trichloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.