Learn More
Trifluorure d’antimoine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791081 500 g Flacon en plastique 500g
10685452 5 g Flacon en plastique 5g
10002450 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 191245000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-56-4
Formule moléculaire F3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 178.76
Numéro MDL MFCD00011218
Clé InChI GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
CID PubChem 24554
Nom IUPAC trifluorostibane
SMILES F[Sb](F)F
Spécification
Point d’ébullition 376.0°C
Nom chimique ou matériau Antimony trifluoride
Point de fusion 292.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Formule linéaire SbF3
Fieser 05,526; 06,553
Merck Index 15, 697
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
Poids de la formule 178.75
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony trifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.