Learn More
Chlorure d’antimoine(V), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393837 1 g 1g
11383837 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035677.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
It is used as a polymerization catalyst, a chlorinating agent, an intermediate in chemical synthesis, also a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-18-9
Formule moléculaire Cl5Sb
Poids moléculaire (g/mol) 299.02
Numéro MDL MFCD00011213
Clé InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonyme antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
CID PubChem 24294
Nom IUPAC pentachloro-$l^{5}-stibane
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 79°C (22mmHg)
Nom chimique ou matériau Antimony(V) chloride
Point de fusion 2.8°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Liquide, dans une ampoule sous argon
Quantité 1 g
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.601
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.336 g/mL
Numéro UN UN1730
Merck Index 14,695
Informations sur la solubilité Soluble in water (react),chloroform,hydrochloric acid,and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 299.02
Pourcentage de pureté 99.999%