Learn More
Oxyde d’antimoine(V), 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11370839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370839 25 g 25g
11350839 5 g 5g
11360839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010643.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
It is used as flame retardants in acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer, plastics, rubbers, paper and textiles. It finds use as a flocculant in the production of titanium dioxide. It also finds use in ion-exchange resin. It is also employed as catalyst in certain polymerization and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-60-9
Formule moléculaire O5Sb2
Poids moléculaire (g/mol) 323.515
Numéro MDL MFCD00011216
Clé InChI LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
CID PubChem 14813
Nom IUPAC (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-stibane
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony(V) oxide
Point de fusion 380°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Aspect Yellowish powder
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Densité 3.78 g/cm3
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Poids de la formule 323.5
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(V) oxide, Puratronic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide