Learn More
Mélange d'antioxydants 303 1000 μg/mL dans un mélange cyclohexane/acétate d'éthyle, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320314 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320314 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000303CE
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 128-37-0, 25013-16-5, 1948-33-0
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Cyclohexane/acétate d’éthyle