Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée en forme de canoë avec bec verseur, en PS
Code produit. p-8003462 Tous les produits Cole-Parmer Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
20 ml
140 ml
270 ml
missing translation for 'unitSize'
250 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11745239
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 0101806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Versez le produit pesé sans boîte flexible. Les boîtes de pesée en polystyrène en forme de canoë avec bec verseur facilitent le versement et la distribution de liquides ou de solides en toute simplicité.
Versez le produit pesé sans boîte flexible. Les boîtes de pesée en polystyrène en forme de canoë avec bec verseur facilitent le versement et la distribution de liquides ou de solides en toute simplicité.
  • Les capsules de pesée en forme de canoë sont 20-30 % plus épaisses, pour une résistance, une stabilité, une facilité de manipulation et une sécurité accrues
  • Fond plat et résistent à 200°F
  • Jetables, lisses et uniformes
  • Porte-échantillon à usage général
  • Disponibles en trois tailles pratiques pour toute application de manipulation d’échantillons
  • Antistatiques
  • Biologiquement inertes
Spezifikation
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 270 ml
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Nacelle
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Pour la distribution de liquides ou de solides ; matériau 20-30 % plus épais pour une résistance, une stabilité, une facilité de manipulation et une sécurité accrues
Dimensions Grand format
Longueur (impériale) 7,75 in
Longueur (métrique) 19,7 cm
Largeur (impériale) 4,75 po
Largeur (métrique) 12.1 cm
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Hauteur (impériale) 1 in
Profondeur (métrique) 2,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt