Learn More
Abnova™ ANXA10 Recombinant Protein
Code produit. 16106362
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16106362
Marque: Abnova™ H00011199P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH07320
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 11199
Poids moléculaire 61.38
Nom ANXA10 (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène ANX14
Nom usuel ANXA10
Symbole de gène(s) ANXA10
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution