Learn More
Invitrogen™ Anza™ 16 HindIII
Click to view available options
Quantité:
40 000 U
8000 U
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2 ml de tampon Anza 16 HindIII 4 ml de tampon Anza (10X) 4 ml de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Sensibilité à la méthylation | Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | HindIII |
| Tampon compatible | Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 40 000 U |
| Type de produit | Système de clonage par enzymes de restriction |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto