Learn More
Invitrogen™ Anza™ 25 PaeI
Click to view available options
Quantité:
2000 U
400 U
Conditionnement:
1 kit
Description
Includes
Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 40 μl de tampon Anza 25 PaeI 500 μl de tampon Anza (10X) 500 μl de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Sensibilité à la méthylation | Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG |
| Enzymes | PaeI |
| Tampon compatible | Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ |
| Sensible à l’inactivation thermique | Oui |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Enzymes de restriction de type IIS | Non |
| Quantité | 400 U |
| Type de produit | Système de clonage par enzymes de restriction |
| Afficher plus |