Learn More
Invitrogen™ Anza™ 5-Pack Starter Kit
Code produit. 15521620
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
15521620 1 kit 1 pièce
1 options
Code produit. 15521620
Marque: Invitrogen™ IVGN3004
Includes
Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 NotI, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Master Mix de ligase d’ADN Anza™ T4, phosphatase alcaline Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X,
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les substrats d’ADN
  • Digestion complète en 15 min
  • Inclut 5 enzymes de restriction courantes
  • Fourni avec le mélange Master Mix d’ADN ligase T4 Anza et la phosphatase alcaline Anza
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 20 μL each of Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
• 100 μL Anza T4 DNA Ligase Master Mix
• 20 μL Anza Alkaline Phosphatase
• 500 μL Anza Buffer (10X)
• 500 μL Anza Red Buffer (10X)
Store at -5 to -30°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Sensibilité à la méthylation La sensibilité à la méthylation varie selon les enzymes
Enzymes HindIII, NotI, phosphatase alcaline, XbaI, ADN ligase T4, BamHI, EcoRI
Tampon compatible Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1 kit
Type de produit Kit de démarrage
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits Anza