Learn More
Invitrogen™ Anza™ DNA Blunt End Kit
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Dimensione della confezione:
1 kit
Descrizione
Includes
Mélange d’enzymes de troncature Anza™, tampon de troncature Anza™ 10X,
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
- Fait partie du système de clonage d’enzymes de restriction Anza™
- À utiliser directement après l’inactivation thermique de la réaction de digestion
- Protocole rapide de 15 minutes
Certifications
CoA
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | 100 μl de mélange enzymatique de troncature Anza 200 μl de tampon de troncature Anza 10Xstocker Stocker entre -5 et -30°C. |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Enzymes | ADN polymérase T4, fragment de Klenow |
| Tampon compatible | Tampon de neutralisation Anza™ 10X |
| Quantité | 100 réactions |
| Type de produit | Kit d’extrémité franche d’ADN |
| Gamme de produits | Anza |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto