Learn More
WTW™ Kit de test cellulaire AOX
Click to view available options
Plage:
0,05 à 2,50 mg/l
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Pratique et économique
- Qualité garantie par AQA/CQI
- Pour un débit d’échantillons peu fréquent ou très important dans le laboratoire
- Ajout, insertion, mesure et lecture d’échantillons
- Cuve de réaction avec sélection de codes-barres ou de méthodes
Spécification
Spécification
| Analytes | Fer(III) Thiocyanate |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées traitées, les eaux usées électrodéplasiantes traitées, les eaux usées traitées provenant d’agents de blanchiment au chlore |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres Photolab™ S6, Photolab™ S12, Photolab™ Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0,05 à 2,50 mg/l |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire AOX |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- AOX Cell Test Method: photometric 0.05 - 2.50 mg/l Spectroquant
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, mercury(II) cyanate