Learn More
AP-III-a4 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16462937
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16462937
Marque: Medchem Express HY15858A
MedChemExpress AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.
AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.
Spécification
Nom chimique ou matériau AP-III-a4 hydrochloride
CAS 2070014-95-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H44ClFN8O3
Quantité 50 mg
Synonyme ENOblock hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 53 mg/mL (83.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(CNC2=NC(NCC3CCCCC3)=NC(NC4=CC=C(CC(NCCOCCOCCN)=O)C=C4)=N2)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 631.18
Poids de la formule 631.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.