missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AP-III-a4 hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16456878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16456878

Marque: Medchem Express HY15858A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.

AP-III-a4 (ENOblock) hydrochloride is a nonsubstrate analogue enolase inhibitor with an IC50 of 0.576 uM. AP-III-a4 hydrochloride can be used for the research of cancer and diabetic.

Spécification

Nom chimique ou matériau AP-III-a4 hydrochloride
CAS 2070014-95-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H44ClFN8O3
Quantité 10 mg
Synonyme ENOblock hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 53 mg/mL (83.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(CNC2=NC(NCC3CCCCC3)=NC(NC4=CC=C(CC(NCCOCCOCCN)=O)C=C4)=N2)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 631.18
Poids de la formule 631.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis