Learn More
Apabetalone, MedChemExpress
Code produit. p-200098764
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16497098
Marque: Medchem Express HY16652
MedChemExpress Apabetalone (RVX-208) is an inhibitor of BET transcriptional regulators with selectivity for the second bromodomain. The IC50s are 87 μM and 0.51 μM for BD1 and BD2, respectively.
Apabetalone (RVX-208) is an inhibitor of BET transcriptional regulators with selectivity for the second bromodomain. The IC50s are 87 μM and 0.51 μM for BD1 and BD2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Apabetalone
CAS 1044870-39-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22N2O5
Quantité 10 mg
Synonyme RVX-208 RVX000222
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (89.09 mM)
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(NC(C2=CC(C)=C(OCCO)C(C)=C2)=N3)=O)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 370.4
Poids de la formule 370.4
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.