Learn More
Apatite, minéral naturel, entre 0,06 et 0,19 po environ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399118 5 g 5g
11319128 1 g 1g
11309128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042535.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour les échantillons minéraux, les étalons en XRD et microsonde, l’identification de minéraux inconnus.
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-05-4
Formule moléculaire Ca5FO12P3
Poids moléculaire (g/mol) 504.298
Numéro MDL MFCD00285511
Clé InChI VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonyme fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
CID PubChem 10207414
Nom IUPAC pentacalcium ;fluorure ;triphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Apatite
Couleur Incolore
Forme physique Puces
Quantité 5 g
Aspect Colorless chips
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Apatite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorapatite