Learn More
R&D Systems™ APE1 Redox Inhibitor, E3330
Code produit 18696518 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18696518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18696518 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP14958110mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.73€
    369.60€ / 10mg
    Économisez 67.13€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Gamme de produits Novus
Quantité 10 mg
Type Inhibitor