Learn More
Thermo Scientific Chemicals Apelin-12
Code produit. 15497299
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
Code produit. 15497299
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66079.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Lyophilized Powder
Poids moléculaire 1422.70
Type de produit Apelin-12
Quantité 5 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe