Learn More
Thermo Scientific Chemicals Apelin-12
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Lyophilized Powder |
| Poids moléculaire | 1422.70 |
| Type de produit | Apelin-12 |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe |