Learn More
Thermo Scientific Chemicals Apelin-13, Human, Bovine
Code produit. p-5384520
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Code produit. 15468049
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66620.|D
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
An endogenous ligand of Apelin Receptor (APLNR/APJ receptor) that plays important roles in regulating fluid homeostasis, cardiovascular function, and insulin sensitivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Espèces Human, Bovine
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Lyophilized Powder
Poids moléculaire 1550.82
Type de produit Apelin-13, human, bovine
Quantité 0,5 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Gln-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe