Learn More
Fisherbrand™ Revêtement APET pour plateaux de sécurité
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
460 x 700mm
540 x 570 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Nettoie facilement les déversements
- Respectueux de l’environnement
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 540 x 570 mm |
| Longueur (métrique) | 540 mm |
| Matériau | APET |
| Type | Revêtements |
| Largeur (métrique) | 570 mm |
| À utiliser avec | Rayonnement, risque biologique, plateaux à usage général |
| Nb par paquet | 25 |
| Forme | Rectangulaires |