Learn More
Apigénine 100 μg/mL dans l'acétonitrile:méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Apigenin |
| CAS | 520-36-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Apigenin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H10 O5 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, Pelargidenon 1449; |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Afficher plus |