Learn More
Molecular Probes™ APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
Click to view available options
Quantité:
60 dosages
Conditionnement:
5mL
Description
En collaboration avec Phoenix Flow Systems, nous proposons le kit de dosage APO™-BrdU TUNEL qui contient tous les matériaux nécessaires pour marquer et détecter les ruptures de brins d’ADN des cellules apoptotiques. Lorsque les brins d’ADN sont clivés ou coupés par des nucléases, un grand nombre d’extrémités 3´hydroxyle sont exposées. Lors du dosage APO-BrdU, ces extrémités sont marquées avec du BrdUTP et une désoxyribonucléotidyl transférase terminale (TdT) à l’aide de la technique TUNEL. Une fois incorporé à l’ADN, le BrdU est détecté à l’aide d’un anticorps anti-BrdU marqué par le colorant Alexa Fluor™ 488, fluorescent vert, brillant et photostable.
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Contient des cellules témoins positives (5 ml) et des cellules témoins négatives (5 ml) d’une lignée cellulaire fixe de lymphome humain, 1 flacon de TdT (45 µl), 1 flacon de BrdUTP (480 µl), 1 flacon de conjugué anti-BrdU Ms mAb Alexa Fluor™ 488 (350 µl), 1 flacon de tampon de coloration IP / RNase A (30 ml), 1 flacon de tampon de réaction (0,6 ml), 1 flacon de tampon de lavage (120 ml) et 1 flacon de tampon de rinçage (120 ml). Stocker comme indiqué. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Format | Tube |
| Excitation / émission | 490/525 |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 488 |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| Type de produit | Kit de dosage TUNEL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- APO-BrdU TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor 488 Anti-BrdU
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol