Learn More
A&D Weighing Balance de précision Apollo agréée Classe II
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7203368
Click to view available options
Capacité:
10200 g
1100 g
1620 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16661142
Marque: A&D Weighing GX10002A
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La série analytique Apollo améliore la productivité et l’efficacité de vos flux de travaux grâce à des fonctionnalités conviviales et innovantes. Elle est conçue pour fournir des résultats fiables dans une gamme d’environnements et d’applications.
  • Vaste sélection de modèles à haute capacité, haute résolution, étalonnage interne (GX-A) ou étalonnage externe (GF-A)
  • Nouveau capteur de pesée intelligent SHS équipé de la technologie ECL*2
  • Évaluation automatique de la précision (APA) Évaluation automatique des performances de la balance. Calcul et affichage de l'écart-type (reproductibilité) au point d'utilisation sans nécessiter de masse d'étalonnage. Vérification quotidienne par simple pression sur une touche
  • Calcul et réglage automatiques du poids minimal via la fonction APA
  • Saisie automatique du poids minimal via la fonction APA ou manuellement à l'aide de masses
  • Alerte visuelle de poids minimal
  • Contrôle d'accès utilisateur (UAC) avec accès de niveau administrateur et opérateur par mot de passe afin de garantir l'intégrité des données
  • Étalonnage via une seule touche, un intervalle, des durées prédéfinies (3) ou automatiquement en réponse aux variations de température ambiante (GX-AE/A)
  • Détection de chocs (ISD)*1 à 4 niveaux avec indication sonore et visuelle. Grâce à une utilisation correcte de la balance, préservez les performances de votre investissement. Idéal pour les applications de chargement automatisé et pour le guidage de l'opérateur
  • Affichage du débit (FRD)*2, indication directe du débit d'un échantillon en g/s, g/m, g/h ou du débit volumique en ml/s, ml/m, ml/h. Jusqu'à 10 densités d'échantillon peuvent être sauvegardées en mémoire. À utiliser en association avec le comparateur de débit afin de maintenir les débits dans les limites spécifiées
  • Fonction de calcul statistique (SCF) : affiche et imprime différents résultats statistiques sur l'écran de la balance ou sur une imprimante ou un ordinateur
  • Interface RS232 standard et USB double mode. Configuration de la liaison USB en mode « rapide » (connexion à un PC sans installation du logiciel) ou en mode bidirectionnel
  • Sortie de données configurable UFC (Universal Flexi Coms), idéale pour la connexion à des systèmes d'acquisition de données, des imprimantes d'étiquettes de code-barres, etc.
  • Sortie de données brutes/nettes/tare, mémoire tare, crochet inférieur, indicateur de capacité
  • Large sélection d'options et d'accessoires
  • Ioniseur intégré sans ventilateur avec technologie Quick Ion™ et commutateur externe à infrarouge (GX-AE)
  • *1 Fonction brevetée
  • *2 Brevet en instance
Spécification
Certifications/Conformité BPL/BPF/GCP/ISO/OIML
Type de connexion RS-232 C et USB
Capacité 10200 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé inversé
Précision affichage 0,01 g
Matériau Acier inoxydable
Modèle GX-10002A
Temps de stabilisation 1,5 sec
Longueur (métrique) du bac 165 mm
Largeur (impériale) du bac 6,5 in
Largeur (métrique) du bac 165 mm
Alimentation électrique 30 VA vers adaptateur (12 V, 1 A)