missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ APP Recombinant Protein

Code produit. 16141731
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16141731

Marque: Abnova™ H00000351P01.25ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human APP full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal

This gene encodes a cell surface receptor and transmembrane precursor protein that is cleaved by secretases to form a number of peptides. Some of these peptides are secreted and can bind to the acetyltransferase complex APBB1/TIP60 to promote transcriptional activation, while others form the protein basis of the amyloid plaques found in the brains of patients with Alzheimer disease. Mutations in this gene have been implicated in autosomal dominant Alzheimer disease and cerebroarterial amyloidosis (cerebral amyloid angiopathy). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.

  • Theoretical MW (kDa): 57.31
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer

Sequence: EVPTDGNAGLLAEPQIAMFCGRLNMHMNVQNGKWDSDPSGTKTCIDTKEGILQYCQEVYPELQITNVVEANQPVTIQNWCKRGRKQCKTHPHFVIPYRCLVGEFVSDALLVPDKCKFLHQERMDVCETHLHWHTVAKETCSEKSTNLHDYGMLLPCGIDKFRGVEFVCCPLAEESDNVDSADAEED
DSDVWWGGADTDYADGSEDKVVEVAEEEEVAEVEEEEADDDEDDEDGDEVEEEAEEPYEEATERTTSIATTTTTTTESVEEVVREKWYKEVHSGQARWLML

Best use within three months from the date of receipt of this protein.

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spécification

Numéro d’adhésion AAH04369.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 351
Poids moléculaire 57.31
Nom APP (Human) Recombinant Protein (P01)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 25 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène AAA/ABETA/ABPP/AD1/APPI/CTFgamma/CVAP/PN2
Nom usuel APP
Symbole de gène(s) APP
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis