Description
- Usable for Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- Combined with 60 cm washer-disinfector (e.g. PG 8681 or PG 8682)
- Usable for Lab Washer PLW 8683 CD
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Profondeur (impériale) | 35 7/16 in. |
| Profondeur (métrique) | 90.00 cm |
| Dimensions (L x l x H) | 90.00 x 70.00 x 1.50 cm |
| Hauteur (impériale) | 0 5/8 in. |
| Hauteur (métrique) | 1.50 cm |
| Longueur (impériale) | 35 7/16 in. |
| Longueur (métrique) | 90.00 cm |
| Largeur (impériale) | 27 9/16 in. |
| Largeur (métrique) | 70.00 cm |
| Afficher plus |