Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Code produit. 15800423 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Plate
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15800423
Marque: Applied Biosystems™ 4461591
Utilisé pour l’étalonnage spectral ABY™ de votre système de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7500 ou ViiA™ 7 avec un bloc à 96 puits.
Les formulations de colorant permettront d’améliorer les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents qui font partie de vos expériences de PCR en temps réel.
Voir le guide d’entretien de l’instrument pour les instructions complètes. La formulation du colorant permettra d’améliorer les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents qui sont impliqués dans les expériences de PCR en temps réel.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Colorant étalonné ABY™
À utiliser avec (équipement) Système 7500
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral du colorant
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 Plate
Type d’étalonnage Étalonnage spectral