Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer II (250 units/tube)
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
:
1500 unités
Description
L’ADN polymérase AmpliTaq est obtenue par expression d’une forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli., et est l’enzyme la plus caractérisée entièrement disponible pour le processus de PCR. Sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées.
- Enzyme caractérisée disponible pour le processus de PCR
- Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
- Idéale pour PCR
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase and Buffer I. Store at –15 to –30°C. |
| Polymérase | AmpliTaq DNA Polymerase |
| Activité exonucléasique | 5' - 3' |
| Quantité | 1500 units |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 1 X |
| En surplomb | 3’-A |
| Taille (produit final) | 5 kb ou moins |